Learn More
1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol, TRC
Código de producto. 30425974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425974 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30425974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2942201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol
CAS 529-33-9
Fórmula molecular C10H20O
Cantidad 1 g
Sinónimo (RS)-1-Hydroxytetralin, (±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, (±)-1-Tetralol, (±)-alpha-Tetralol1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, 1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Hydroxytetralin, 1-Tetralol, NSC 5172alpha-Tetralol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2
SMILES OC1CCCc2ccccc12
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ol
Peso molecular (g/mol) 148.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0888