Learn More
(+/-)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine |
| Densidad | 1.026 |
| Punto de ebullición | 246°C to 247°C (714 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.564 |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.22 |
| Porcentaje de pureza | 97% |