Learn More
(+/-)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431697 5 g 5 g
11441697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25673.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2217-40-5 | C10H14ClN | 183.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2217-40-5
Fórmula molecular C10H14ClN
Peso molecular (g/mol) 183.68
Número MDL MFCD00001740
Clave InChI DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine
PubChem CID 18066
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Densidad 1.026
Punto de ebullición 246°C to 247°C (714 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.564
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 97%