Learn More
Ácido 1,2,3,4-tetrahidro-1-naftoico, TRC
Código de producto. 30134652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134652 10 g 10 g
30009332 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29410510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1914-65-4
Fórmula molecular C11 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 176.21
Sinónimo 1-Naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid, 1,2,3,4-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, (±)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-α-naphthoic acid, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-Tetralincarboxylic acid
Nombre IUPAC ácido 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0837