Learn More
Ácido 1,2,3,4-tetrahidro-1-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454827 250 mg 250 miligramos
15444827 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32138.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1914-65-4 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid is a reagent used to produce protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1,2,3,4-tetrahidro-1-naftoico se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. El ácido 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico es un reactivo utilizado para producir inhibidores de proteasa.
Solubilidad
Soluble en metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1914-65-4
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.215
Número MDL MFCD02179127
Clave InChI VDLWTJCSPSUGOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralin-1-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-1-carboxylic acid, chembl81606, 1-tetralincarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalenecarboxylic acid, tetrahydronaphthoic acid
PubChem CID 12598146
Nombre IUPAC ácido 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Punto de fusión 82°C to 85°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in methanol,and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%