Learn More
Ácido 1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenocarboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenocarboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| CAS | 1914-65-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H12 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C1CCCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico |
| Mostrar más |