Learn More
1,2,3,4-tetrahidro-1,2-dimetil-4,8-isoquinolindiol, TRC
Código de producto. 30420093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420093 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30420093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29349025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinediol
CAS 102830-20-6
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-11-8(4-3-5-9(11)13)10(14)6-12(7)2/h3-5,7,10,13-14H,6H2,1-2H3
SMILES CC1N(C)CC(O)c2cccc(O)c12
Nombre IUPAC 1,2-dimetil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-4,8-diol
Peso molecular (g/mol) 193.242
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.11