Learn More
1,2,3,4-tetracloronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene |
| CAS | 20020-02-4 |
| Fórmula molecular | C10 H4 Cl4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Naphthalene','1,2,3,4-tetrachloro-, 1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene, NSC 524443, PCN 27, TCN, 1,2,3,4-TetraCN, 1,2,3,4-TeCN, 1234-Tetrachloronaphthalene, 1234-TetraCN, 1234-TeCN, PCN-27 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H4Cl4/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(14)9(7)13/h1-4H |
| SMILES | Clc1c(Cl)c(Cl)c2ccccc2c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetracloronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 265.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.9067 |