Learn More
1,2,3,4-tetraclorobenceno-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene-d2 |
| CAS | 2199-73-7 |
| Fórmula molecular | C6 2H2 Cl4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzene-1,2-d2','3,4,5,6-tetrachloro- (9CI), Benzene-o-d2','3,4,5,6-tetrachloro- (8CI), Benzene-o-d2','tetrachloro- (7CI), 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H/i1D,2D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetracloro-5,6-dideuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 217.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9036 |