Learn More
1,2,3,4-tetracloro-5-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene |
| CAS | 879-39-0 |
| Fórmula molecular | C6 H Cl4 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzene','1,2,3,4-tetrachloro-5-nitro-, 1,2,3,4-Tetrachloro-5-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorobenzene, 2,3,4,5-Tetrachloro-1-nitrobenzene, NSC 5577, NSC 57752 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(11(12)13)5(9)6(10)4(2)8/h1H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetracloro-5-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 260.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.8761 |