Learn More
1,2,3,4-tetra-O-benzoil-L-fucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetra-O-benzoyl-L-fucopyranose |
| CAS | 140223-15-0 |
| Fórmula molecular | C34 H28 O9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H28O9/c1-22-27(40-30(35)23-14-6-2-7-15-23)28(41-31(36)24-16-8-3-9-17-24)29(42-32(37)25-18-10-4-11-19-25)34(39-22)43-33(38)26-20-12-5-13-21-26/h2-22,27-29,34H,1H3/t22-,27+,28+,29-,34?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1OC(OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]1OC(=O)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2S,3R,4R,5S)-4,5,6-tribenzoiloxi-2-metiloxan-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 580.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 580.1733 |