Learn More
Éster metílico de 1,2,3,4-tetra-O-benzoil-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 201789-32-4 |
| Fórmula molecular | C35 H28 O11 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H28O11/c1-41-34(40)28-26(42-30(36)22-14-6-2-7-15-22)27(43-31(37)23-16-8-3-9-17-23)29(44-32(38)24-18-10-4-11-19-24)35(45-28)46-33(39)25-20-12-5-13-21-25/h2-21,26-29,35H,1H3/t26-,27-,28-,29+,35+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]1OC(=O)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetrabenzoiloxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 624.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 624.1632 |