Learn More
1,2,3,4-tetra-O-benzoil-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30426958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30426958 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30426958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT284170250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetra-O-benzoyl-D-glucopyranose
CAS 590367-95-6
Fórmula molecular C34H28O10
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H28O10/c35-21-26-27(41-30(36)22-13-5-1-6-14-22)28(42-31(37)23-15-7-2-8-16-23)29(43-32(38)24-17-9-3-10-18-24)34(40-26)44-33(39)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,26-29,34-35H,21H2/t26-,27-,28+,29-,34?/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC(OC(C2=CC=CC=C2)=O)[C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)[C@@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@@H]1OC(C5=CC=CC=C5)=O
Nombre IUPAC benzoato de [(2R,3R,4S,5R)-4,5,6-tribenzoiloxi-2-(hidroximetil)oxan-3-ilo]
Peso molecular (g/mol) 596.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.1682
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.