Learn More
1,2,3,4-tetra-O-benzoil-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetra-O-benzoyl-D-glucopyranose |
| CAS | 590367-95-6 |
| Fórmula molecular | C34H28O10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H28O10/c35-21-26-27(41-30(36)22-13-5-1-6-14-22)28(42-31(37)23-15-7-2-8-16-23)29(43-32(38)24-17-9-3-10-18-24)34(40-26)44-33(39)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,26-29,34-35H,21H2/t26-,27-,28+,29-,34?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(OC(C2=CC=CC=C2)=O)[C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)[C@@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@@H]1OC(C5=CC=CC=C5)=O |
| Nombre IUPAC | benzoato de [(2R,3R,4S,5R)-4,5,6-tribenzoiloxi-2-(hidroximetil)oxan-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 596.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 596.1682 |