Learn More
1,2,3,4-tetra-O-acetil-L-ramnopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-L-rhamnopyranose |
| CAS | 30021-94-4 |
| Fórmula molecular | C14H20O9 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | L-Rhamnopyranose Tetraacetate, Tetra-O-acetyl-L-rhamnose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11-,12+,13+,14?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2S,3S,4R,5R)-4,5,6-triacetiloxi-2-metiloxan-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 332.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1107 |