Learn More
1,2,3,4-Tetra-O-acetil-L-fucopiranosa, 90%, TRC
Código de producto. 30424492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424492 2 g
30419592 1 g
30418449 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2792552G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24332-95-4
Fórmula molecular C14 H20 O9
Peso molecular (g/mol) 332.3
Sinónimo 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-L-Fucopyranose
Nombre IUPAC [(2S,3R,4R,5S)-4,5,6-triacetiloxi-2-metilox-3-il] acetato
SMILES C[C@@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-L-fucopyranose
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11+,12+,13-,14?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1107