Learn More
1,2,3,4-tetra-O-acetil-D-xilopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-D-xylopyranose |
| CAS | 62929-49-1 |
| Fórmula molecular | C13 H18 O9 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)19-10-5-18-13(22-9(4)17)12(21-8(3)16)11(10)20-7(2)15/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1COC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(3R,4S,5R)-4,5,6-triacetiloxioxan-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 318.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.0951 |