Learn More
Éster metílico del ácido 1,2,3,4-tetra-O-acetil-beta-D-glucurónico, TRC
Código de producto. 30410992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410992 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30410992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT28233510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 7355-18-2
Fórmula molecular C15 H20 O11
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-B-D-Glucuronic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3/t10-,11-,12-,13+,15+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 376.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1006