Learn More
1,2,3,4-Tetra-O-acetil-Beta-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30133166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133166 25 g 25 g
30135691 5 g 5 g
30011464 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT28000525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13100-46-4
Fórmula molecular C14 H20 O10
Peso molecular (g/mol) 348.3
Sinónimo β-D-Glucopyranose, 1,2,3,4-tetraacetate, Glucopyranose, 1,2,3,4-tetraacetate, β-D- (8CI), 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucose, NSC 409250
Nombre IUPAC acetato [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetiloxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]
SMILES CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O10/c1-6(16)20-11-10(5-15)24-14(23-9(4)19)13(22-8(3)18)12(11)21-7(2)17/h10-15H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1056