Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4-Tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosa, 98 %
Código de producto. 15497609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497609 1 g 1 g
15400557 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497609 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66307.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13100-46-4 | C14H20O10 | 348.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13100-46-4
Fórmula molecular C14H20O10
Peso molecular (g/mol) 348.30
Número MDL MFCD00063260
Clave InChI FEQXFAYSNRWXDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, beta-d-glucose 1,2,3,4-tetraacetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl acetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetylglucopyranose, beta-d-glucopyranose 1,2,3,4-tetraacetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4-tetraacetate, b-d-glucopyranose,1,2,3,4-tetraacetate
PubChem CID 83136
Nombre IUPAC acetato [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetiloxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]
SMILES CC(=O)OC1OC(CO)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
Punto de fusión 126°C to 128°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform
Rotación óptica +8° (c=6 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo