Learn More
Ácido 1,2,3,4-tetra-O-acetil-alfa, beta-D-glucurónico, éster metílico (mezcla de anómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-alpha,beta-D-glucuronic Acid','Methyl Ester (mixture of anomers) |
| CAS | 3082-96-0 |
| Fórmula molecular | C15H20O11 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-alpha,beta-D-glucopyranosiduronate, D-Glucopyranuronic Acid Methyl Ester Tetraacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3/t10-,11-,12-,13+,15?/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 376.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.1006 |