Learn More
1,2:3,4-Di-O-isopropilideno-6-desoxi-6-azido-Alfa-D-galactopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Di-O-isopropylidene-6-deoxy-6-azido-a-D-galactopyran |
| CAS | 4711-00-6 |
| Fórmula molecular | C12 H19 N3 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19N3O5/c1-11(2)17-7-6(5-14-15-13)16-10-9(8(7)18-11)19-12(3,4)20-10/h6-10H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,5R,5aS,8aS,8bR)-5-(azidometil)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidro-3aH-di[1,3]dioxolo[4,5-a:5',4'-d]pirano |
| Peso molecular (g/mol) | 285.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.1325 |