Learn More
Ácido 1,2,3,4-ciclobutanotetracarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid |
| CAS | 53159-92-5 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O8 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid, NSC 131453 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O8/c9-5(10)1-2(6(11)12)4(8(15)16)3(1)7(13)14/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C1C(C(C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido ciclobutano-1,2,3,4-tetracarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 232.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0219 |