Learn More
1,2,3,4-ciclobutanotetracarboxilico ácido 1,2,3,4-éster tetrametílico, TRC
Código de producto. 30134573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134573 250 mg 250 miligramos
30010244 100 mg 100 miligramos
30010039 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989408250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14495-41-1
Fórmula molecular C12 H16 O8
Peso molecular (g/mol) 288.25
Sinónimo 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid, 1,2,3,4-tetramethyl ester, 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid, tetramethyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), Tetramethyl cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate
Nombre IUPAC tetrametil ciclobutano-1,2,3,4-tetracarboxilato
SMILES COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid 1,2,3,4-Tetramethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O8/c1-17-9(13)5-6(10(14)18-2)8(12(16)20-4)7(5)11(15)19-3/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0845
Porcentaje de pureza >95%