Learn More
Ácido 1,2,3,4-butanetetracarboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447957 100 g 100 g
11457957 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16612.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1703-58-8 | C8H10O8 | 234.16 g/mol
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid is used as a cross linking agent to prepare cotton cellulose in order to improve anti-prilling and flame retardant properties. It is used as a spacer in the cross-linking of titania nanoparticles to cotton. Further, it is used as a nonformaldehyde durable press finishing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 1,2,3,4-butanetracarboxílico se utiliza como agente de entrecruzamiento para preparar celulosa de algodón con el fin de mejorar las propiedades antiperla y pirorretardante. Se utiliza como espaciador en la unión entrecruzada de nanopartículas de titania con algodón. Además, se utiliza como agente de acabado de prensa duradero sin formaldehído.
Solubilidad
soluble en agua y etanol.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1703-58-8
Fórmula molecular C8H10O8
Peso molecular (g/mol) 234.16
Número MDL MFCD00002722
Clave InChI GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, butanetetracarboxylic acid, dsstox_cid_4670, dsstox_rid_77494, dsstox_gsid_24670, 1,2,3,4-butanetetracarboxylic, meso-1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, acmc-20abw3, ksc176c1b, ggauuqhscnmcau-uhfffaoysa
PubChem CID 15560
Nombre IUPAC ácido butano-1,2,3,4-tetracarboxílico
SMILES C(C(C(CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Punto de fusión ∼190°C to 195°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 1729167
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.16
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid