Learn More
1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (>90%), TRC
Código de producto. 30137824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137824 50 mg 50 miligramos
30005944 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH26509550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70648-26-9
Fórmula molecular C12 H2 Cl6 O
Peso molecular (g/mol) 374.86
Sinónimo Dibenzofuran, 1,2,3,4,7,8-hexachloro-, 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,7,8-HCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 123478-HxCDF, F 118, PCDF 118, 1,2,3,4,7,8-HexaCDF, 123478-HexaCDF, 123478-Hexachlorodibenzofuran
Nombre IUPAC 1,2,3,4,7,8-hexaclorodibenzofurano
SMILES Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-4-1-3-6(2-5(4)14)19-12-7(3)8(15)9(16)10(17)11(12)18/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.8237