Learn More
1,2,3,4,7,8-hexaclorodibenzofurano 50 μg/ml en nonano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322450 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322450 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14171750NO50
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran
CAS 70648-26-9
Nombres de analitos o componentes 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H2 Cl6 O
Concentración 50 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dibenzofuran, 1,2,3,4,7,8-hexachloro-, 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,7,8-HCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 123478-HxCDF, F 118, PCDF 118, 1,2,3,4,7,8-HexaCDF, 123478-HexaCDF, 123478-Hexachlorodibenzofuran
Fórmula InChI InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-4-1-3-6(2-5(4)14)19-12-7(3)8(15)9(16)10(17)11(12)18/h1-2H
SMILES Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2cc1Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,7,8-hexaclorodibenzofurano
Solvent or Matrix Nonane
Peso molecular (g/mol) 374.86
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.8237 g/mol