Learn More
1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxina (>90%), TRC
Código de producto. 30407214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407214 250 mg
30402537 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290780250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39227-28-6
Fórmula molecular C12 H2 Cl6 O2
Peso molecular (g/mol) 390.86
Sinónimo Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,4,7,8-hexachloro-, 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo[1,4]dioxin, 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxin, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 123478-HxCDD, D 66, PCDD 66
Nombre IUPAC 1,2,3,4,7,8-hexaclorodibenzo-p-dioxina
SMILES Clc1cc2Oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3Oc2cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H2Cl6O2/c13-3-1-5-6(2-4(3)14)20-12-10(18)8(16)7(15)9(17)11(12)19-5/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.8186