Learn More
1,2,3,4,7,8,9-Heptalfaclorodibenzofurán, TRC
Código de producto. 30403949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403949 10 mg
30405110 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH26508510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55673-89-7
Fórmula molecular C12 H Cl7 O
Peso molecular (g/mol) 409.31
Sinónimo Dibenzofuran, 1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-, 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, 1234789-HpCDF, F 134, PCDF 134, 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF, 1234789-HeptaCDF, 1234789-Heptachlorodibenzofuran
Nombre IUPAC 1,2,3,4,7,8,9-heptaclorodibenzofurano
SMILES Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12HCl7O/c13-2-1-3-4(7(15)6(2)14)5-8(16)9(17)10(18)11(19)12(5)20-3/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.7847