Learn More
1,2,3,4,7,7-Hexacloro-5-fenil-2-norborneno, TRC
Código de producto. 30405117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405117 100 mg 100 miligramos
30396301 50 mg 50 miligramos
30391182 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290820100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17064-54-9
Fórmula molecular C13H8Cl6
Peso molecular (g/mol) 376.92
Sinónimo 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-phenyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Nombre IUPAC (1R,4S)-1,2,3,4,7,7-hexacloro-5-fenilbiciclo[2.2.1]hept-2-ene
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C(C[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-phenyl-2-norbornene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl6/c14-9-10(15)12(17)8(7-4-2-1-3-5-7)6-11(9,16)13(12,18)19/h1-5,8H,6H2/t8?,11-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.8757