Learn More
1,2,3,4,6-Pentacloronaftaleno, TRC
Código de producto. 30423566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423566 25 mg 25 miligramos
30428674 2.5 mg 2.50 miligramo
30426017 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23753025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67922-26-3
Fórmula molecular C10 H3 Cl5
Peso molecular (g/mol) 300.4
Sinónimo Naphthalene, 1,2,3,4,6-pentachloro-, 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene, PCN 50, 1,2,3,4,6-PentaCN, 1,2,3,4,6-PCN, 12346-Pentachloronaphthalene, 12346-PentaCN, 12346-PCN, PCN-50, PCN No. 50
Nombre IUPAC 1,2,3,4,6-pentalfanonaftaleno
SMILES Clc1ccc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H3Cl5/c11-4-1-2-5-6(3-4)8(13)10(15)9(14)7(5)12/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.8677
Porcentaje de pureza >95%