Learn More
1,2,3,4,6-pentacloronaftaleno 100 μg/ml en nonano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313852 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313852 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15968000NO100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene
CAS 67922-26-3
Nombres de analitos o componentes 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H3 Cl5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Naphthalene, 1,2,3,4,6-pentachloro-, 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene, PCN 50, 1,2,3,4,6-PentaCN, 1,2,3,4,6-PCN, 12346-Pentachloronaphthalene, 12346-PentaCN, 12346-PCN, PCN-50
Fórmula InChI InChI=1S/C10H3Cl5/c11-4-1-2-5-6(3-4)8(13)10(15)9(14)7(5)12/h1-3H
SMILES Clc1ccc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c1
Nombre IUPAC 1,2,3,4,6-pentacloronaftaleno
Solvent or Matrix Nonane
Peso molecular (g/mol) 300.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.8677 g/mol