Learn More
1,2,3,4,6-penta-trimetilsilil glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4,6-Penta-trimethylsilyl Glucopyranose |
| CAS | 19126-99-9 |
| Fórmula molecular | C21 H52 O6 Si5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H52O6Si5/c1-28(2,3)22-16-17-18(24-29(4,5)6)19(25-30(7,8)9)20(26-31(10,11)12)21(23-17)27-32(13,14)15/h17-21H,16H2,1-15H3/t17-,18+,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | C[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H]1O[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | trimetil-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetrakis(trimetilsililoxi)oxan-2-il]metoxi]silano |
| Peso molecular (g/mol) | 541.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.261 |