Learn More
1,2,3,4,6-penta-O-trimetilsilil-D-manopiranósido, TRC
Código de producto. 30421941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30421941 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30421941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP274200500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,6-Penta-O-trimethylsilyl-D-mannopyranoside
CAS 55529-69-6
Fórmula molecular C21 H52 O6 Si5
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H52O6Si5/c1-28(2,3)22-16-17-18(24-29(4,5)6)19(25-30(7,8)9)20(26-31(10,11)12)21(23-17)27-32(13,14)15/h17-21H,16H2,1-15H3/t17-,18-,19+,20+,21?/m1/s1
SMILES C[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H]1O[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC trimetil-[[(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-tetrakis(trimetilsililoxi)oxan-2-il]metoxi]silano
Peso molecular (g/mol) 541.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.261
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.