Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-Beta-D-glucopiranosa >90%, TRC
Código de producto. 30133411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133411 25 mg 25 miligramos
30006068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27045025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14937-32-7
Fórmula molecular C41 H32 O26
Peso molecular (g/mol) 940.68
Sinónimo β-D-Glucopyranose, 1,2,3,4,6-pentakis(3,4,5-trihydroxybenzoate), Gallic acid, pentaester with β-D-glucopyranose (6CI), Glucopyranose, pentagallate, β-D- (8CI), β-D-Glucopyranose, pentakis(3,4,5-trihydroxybenzoate) (9CI), 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranoside, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloylglucose, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucopyranoside, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucose, Gallotannin 15, Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose, Penta-O-galloyl-β-D-glucose, Penta-O-galloylglucose, Pentagalloyl-D-glucose, β-1,2,3,4,6-Pentagalloylglucose
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrakis[(3,4,5-trihidroxibenzoil)oxi]oxox-2-il]oximetil 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES Oc1cc(cc(O)c1O)C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](OC(=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@@H](OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)[C@@H]2OC(=O)c6cc(O)c(O)c(O)c6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-beta-D-glucopyranose
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H32O26/c42-17-1-12(2-18(43)28(17)52)36(57)62-11-27-33(64-37(58)13-3-19(44)29(53)20(45)4-13)34(65-38(59)14-5-21(46)30(54)22(47)6-14)35(66-39(60)15-7-23(48)31(55)24(49)8-15)41(63-27)67-40(61)16-9-25(50)32(56)26(51)10-16/h1-10,27,33-35,41-56H,11H2/t27-,33-,34+,35-,41+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 940.1182