Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-acetil-D-manopiranosa, TRC
Código de producto. 30421670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421670 250 g
30413553 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP230100250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25941-03-1
Fórmula molecular C16 H22 O11
Peso molecular (g/mol) 390.34
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1162