Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-acetil-D-manopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16?/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.1162 |