Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-penta-O-Acetil-D-manopiranosa, 98 %
Código de producto. 15458559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458559 100 g 100 g
15438559 5 g 5 g
15448559 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458559 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66973.22
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 25941-03-1 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose is used for the preparation of glycopyranoside phosphates for the study of T-lymphocyte mediated inflammatory diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,2,3,4,6-penta-O-acetil-D-manopiranosa se utiliza para la preparación de fosfatos glicopiranósidos en el estudio de enfermedades inflamatorias mediadas por linfocitos T.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, éter, acetato de etilo, metanol y cloroformo.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar fresco. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25941-03-1
Fórmula molecular C16H22O11
Peso molecular (g/mol) 390.341
Número MDL MFCD05864874
Clave InChI LPTITAGPBXDDGR-WHWZVRATSA-N
Sinónimo 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-d-mannopyranose, d-mannopyranose pentaacetate, 3s,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 2r,3r,4s,5s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, mannopyranose pentaacetate, d-mannopyranose, pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetate d-mannopyranose, d-mannopyranose,1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-dmannopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha,beta-d-mannose
PubChem CID 11811209
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Punto de fusión 66°C to 72°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate,methanol,and chloroform.
Rotación óptica +54° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo