Learn More
1,2,3,4,6-penta-O-acetil-bD-manopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-b-D-mannopyranose |
| CAS | 4026-35-1 |
| Fórmula molecular | C16H22O11 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 231827, Penta-O-acetyl-β-D-mannopyranose, Tetra-O-acetyl-β-D-mannopyranosyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H](O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5S,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 390.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.1162 |