Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-penta-O-Acetil-alfa-D-manopiranosa, 98 %
Código de producto. 15418139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418139 25 g 25 g
15408139 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418139 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66685.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4163-65-9 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
α-D-Mannose pentaacetate is used for glycosylation in a study that assessed novel synthetic inhibitors of selectin-mediated cell adhesion. It has also been used in a study to investigate stereospecific entry to spiroketal glycosides using alkylidenecarbene C-H insertion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pentaacetato de α-D-manosa se utiliza para la glicosilación en un estudio que evaluó nuevos inhibidores sintéticos de la adhesión celular mediada por selectina. También se ha empleado en un estudio para investigar la entrada estereosespecífica a glucósidos espirocetales mediante la inserción de alquilidencarbeno C-H.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4163-65-9
Fórmula molecular C16H22O11
Peso molecular (g/mol) 390.341
Número MDL MFCD00069798
Clave InChI LPTITAGPBXDDGR-OWYFMNJBSA-N
Sinónimo a-d-mannose pentaacetate, alpha-d-mannose pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-mannopyranose, alpha-d-mannopyranose pentaacetate, 1-o,2-o,3-o,4-o,6-o-pentaacetyl-a-d-mannopyranose, man oac 5, a-d-mannosepentaacetate, pubchem22277, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-, a-d-mannopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-a-d-mannopyranose
PubChem CID 11741089
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose
Color Blanco
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform
Rotación óptica +54° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo