Learn More
1,2,3,4,6,7-Hexacloronaftaleno + 1,2,3,5,6,7-Hexacloronaftaleno (Mezcla) (~90%), TRC
Código de producto. 30134659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134659 1 g 1 g
30006237 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2937201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 257946-87-5
Fórmula molecular C10H2Cl6 . C10H2Cl6
Peso molecular (g/mol) 669.68
Sinónimo PCN 66 + PCN 67
SMILES ClC1=CC2=C(C(Cl)=C(C(Cl)=C2C=C1Cl)Cl)Cl.ClC3=C(Cl)C(Cl)=C4C=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C4=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene + 1,2,3,5,6,7-Hexachloronaphthalene (Mixture)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H2Cl6/c11-5-1-3-4(8(14)9(5)15)2-6(12)10(16)7(3)13;11-5-1-3-4(2-6(5)12)8(14)10(16)9(15)7(3)13/h2*1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 713.66