Learn More
1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurán, TRC
Código de producto. 30405502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405502 10 mg
30395540 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH26508010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67562-39-4
Fórmula molecular C12 H Cl7 O
Peso molecular (g/mol) 409.31
Sinónimo Dibenzofuran, 1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-, 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1234678-HpCDF, F 131, HpCDF, PCDF 131, 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF, 1234678-HeptaCDF, 1234678-HpCDF, 1234678-Heptachlorodibenzofuran
Nombre IUPAC 1,2,3,4,6,7,8-heptaclorodibenzofurano
SMILES Clc1cc2c(oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c23)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12HCl7O/c13-3-1-2-4-6(15)7(16)8(17)10(19)12(4)20-11(2)9(18)5(3)14/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.7847