Learn More
1,2,3,4,6,7,8,9-octaclorodibenzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octachlorodibenzofuran |
| CAS | 39001-02-0 |
| Fórmula molecular | C12 Cl8 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dibenzofuran','1,2,3,4,6,7,8,9-octachloro-, Dibenzofuran','octachloro- (9CI), 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzofuran, F 135, OCDF, Octachlorodibenzofuran, PCDF 135, Perchlorodibenzofuran, 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF, 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF, 12346789-OctaCDF, 12346789-OCDF, 12346789-Octachlorodibenzofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12Cl8O/c13-3-1-2-4(14)6(16)8(18)10(20)12(2)21-11(1)9(19)7(17)5(3)15 |
| SMILES | Clc1c(Cl)c(Cl)c2c(oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c23)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,6,7,8,9-octaclorodibenzofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 443.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.7457 |