Learn More
1,2,3,4,5-Pentanepentacarboxilic Ácido Sal de Sodio Trihidrato, TRC
Código de producto. 30427596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427596 10 mg
30414481 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27350010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55525-23-0
Fórmula molecular C10H13Na5O13
Peso molecular (g/mol) 456.15
Sinónimo Pentasodium Pentane-1,2,3,4,5-pentacarboxylic Acid Trihydrate, sodium pentane-1,2,3,4,5-pentacarboxylate trihydrate
Nombre IUPAC Pentano-1,2,3,4,5-pentacarboxilato trihidrato
SMILES O=C(CC(C(O[Na])=O)C(C(O[Na])=O)C(C(O[Na])=O)CC(O[Na])=O)O[Na].O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,5-Pentanepentacarboxylic Acid Sodium Salt Trihydrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O10.5Na.3H2O/c11-5(12)1-3(8(15)16)7(10(19)20)4(9(17)18)2-6(13)14;;;;;;;;/h3-4,7H,1-2H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;;3*1H2/q;5*+1;;;/p-5
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.98