Learn More
1,2,3,4,5-Pentaclorobenceno-13C6, TRC
Código de producto. 30012331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012331 10 mg 10 miligramos
30004470 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23792210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2483735-54-0
Fórmula molecular 13C6 H Cl5
Peso molecular (g/mol) 256.29
Sinónimo Pentachlorobenzene 13C6, Pentachlorobenzene-13C6, [13C6]Pentachlorobenzene, 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trieno
SMILES Cl[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachlorobenzene 13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.872
Porcentaje de pureza >95%