Learn More
1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,3,5,6-tetrabromofenoxi)benceno, TRC
Código de producto. 30134214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134214 100 mg 100 miligramos
30010326 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP237850100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 437701-78-5
Fórmula molecular C12 H Br9 O
Peso molecular (g/mol) 880.27
Sinónimo Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,5,6-tetrabromophenoxy)-, Benzene, pentabromo(2,3,5,6-tetrabromophenoxy)- (9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,3,5,6-tetrabromophenoxy)benzene, 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonobromodiphenyl ether, BDE 208, PBDE 208
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,5,6-tetrabromofenoxi)benceno
SMILES Brc1cc(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 208
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12HBr9O/c13-2-1-3(14)5(16)11(4(2)15)22-12-9(20)7(18)6(17)8(19)10(12)21/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 871.2678