Learn More
1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromofenoxi)benceno, TRC
Código de producto. 18091090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18091090 10 mg 10 miligramos
18084000 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18091090 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23786010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63387-28-0
Fórmula molecular C12 H Br9 O
Peso molecular (g/mol) 880.27
Sinónimo Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)-, Benzene, pentabromo(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)- (9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)benzene, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromodiphenyl ether, BDE 206, PBDE 206
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromofenoxi)benceno
SMILES Brc1cc(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c(Br)c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromodiphenyl Ether)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12HBr9O/c13-2-1-3(5(15)6(16)4(2)14)22-12-10(20)8(18)7(17)9(19)11(12)21/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 871.2678
Porcentaje de pureza >95%