Learn More
1,2,3,4,5,6-Benzenoexamina Trihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30006852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006852 50 mg 50 miligramos
30005788 250 mg 250 miligramos
30010077 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB18990550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126521-82-2
Fórmula molecular C6H12N6 • 3HCl
Peso molecular (g/mol) 168.2
Sinónimo Hexaaminobenzene Trihydrochloride, Benzenehexamine Trihydrochloride
Nombre IUPAC Benceno-1,2,3,4,5,6-hexamina
SMILES NC1=C(N)C(N)=C(N)C(N)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride
Nombres de analitos o componentes 1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N6.3ClH/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;;/h7-12H2;3*1H
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.1123
Porcentaje de pureza >95%