Learn More
1,2,3,4,5,6,7-Heptacloronaftaleno (> 90%), CTR
Código de producto. 30389578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30389578 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30389578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH26521010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene
CAS 58863-14-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H Cl7
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1H-Heptachloronaphthalene, PCN 73
Fórmula InChI InChI=1S/C10HCl7/c11-3-1-2-4(7(14)6(3)13)8(15)10(17)9(16)5(2)12/h1H
SMILES Clc1cc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7-heptacloronaftaleno
Peso molecular (g/mol) 369.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.7898
Porcentaje de pureza >95