Learn More
1,2,3,4,5,6,7,8-octahidrofenentreeno (>85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthrene |
| CAS | 5325-97-3 |
| Fórmula molecular | C14 H18 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthrene, NSC 240;sym-Octahydrophenanthrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h9-10H,1-8H2 |
| SMILES | C1CCc2c(C1)ccc3CCCCc23 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8-octahidrofenarreno |
| Peso molecular (g/mol) | 186.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1409 |